4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L14536.06
L14536.03
L14536.06EA
245
EUR
L14536.06
L14536.03
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid ≥98%
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 97888-80-7
Molecular Formula: C16H16O3
Formula Weight: 256.30
Melting Point: 157-160°
Beilstein Reference: 5045861
Fórmula:
C₁₆H₁₆O₃ Ponto de Fusão: 157…160 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00272572 Número CAS: 97888-80-7 |