Print…
2-Naphthalenethiol 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
334520050 334520250
ACRO334520050EA 42.9 EUR
ACRO334520050 ACRO334520250
2-Naphthalenethiol 98+%
2-Naphthalenethiol
Fórmula: C₁₀H₈S
Ponto de ebulição: 286 °C
Ponto de Fusão: 79…83 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004086
Número CAS: 91-60-1
EINECS: 202-082-5
Encomendar
Appearance White to light beige to light grey Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %