2-Naphthalenethiol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12125.09
A12125.18
A12125.09EA
82
EUR
A12125.09
A12125.18
2-Naphthalenethiol ≥98%
2-Naphthalenethiol
Purity: 98+%
CAS No.: 91-60-1
Molecular Formula: C10H8S
Formula Weight: 160.24
Melting Point: 79-83°
Boiling Point: 286°
Merck Reference: 14,6379
MDL No.: MFCD00004086
Fórmula:
C₁₀H₈S Ponto de ebulição: 286 °C Ponto de Fusão: 79…83 °C Densidade: 1,55 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004086 Número CAS: 91-60-1 EINECS: 202-082-5 Merck Index: 14,6379 |