Print…
1-Naphthalenethiol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
B24876.03 B24876.06 B24876.14
B24876.03EA 40.6 EUR
B24876.03 B24876.06 B24876.14
1-Naphthalenethiol ≥99%
1-Naphthalenethiol
Purity: 99% CAS No.: 529-36-2 Molecular Formula: C10H8S Formula Weight: 160.24 MDL No.: MFCD00039599
Fórmula: C₁₀H₈S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039599
Número CAS: 529-36-2
EINECS: 208-462-7