Diglycolic anhydride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Diglycolicanhydride
B24498.09
B24498.18
B24498.09EA
55.5
EUR
B24498.09
B24498.18
Diglycolic anhydride ≥97%
Diglycolic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 4480-83-5
Molecular Formula: C4H4O4
Formula Weight: 116.07
Melting Point: 91-94°
Boiling Point: 240-241°
MDL No.: MFCD00006677
Fórmula:
C₄H₄O₄ Ponto de ebulição: 240…241 °C Ponto de Fusão: 91…94 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006677 Número CAS: 4480-83-5 EINECS: 224-761-5 |