1-Cyanocyclopropanecarboxylic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H27730.06
H27730.03
H27730.06EA
138
EUR
H27730.06
H27730.03
1-Cyanocyclopropanecarboxylic acid ≥97%
1-Cyanocyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 6914-79-0
Molecular Formula: C5H5NO2
Formula Weight: 111.10
Melting Point: 143-149°
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00190651
Fórmula:
C₅H₅NO₂ Ponto de Fusão: 143…149 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00190651 Número CAS: 6914-79-0 UN: 2923 ADR: 8,III |