Print…
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
225266-25G 225266-5G
SIAL225266-25GEA 622 EUR
SIAL225266-25G SIAL225266-5G
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00002554
Número CAS: 787-70-2
EINECS: 212-328-3