Print…
Fenol ≥99% não contém conservantes, cristais brancos fundidos, ultra puro Bioreagent para extração de ácidos nucleicos, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Embalado em atmosfera de azoto
4056-00EA 0 EUR
4056-00 4056-01
Fenol ≥99% não contém conservantes, cristais brancos fundidos, ultra puro Bioreagent para extração de ácidos nucleicos, J.T.Baker®
Fenol
Fused white crystals. For extraction of nucleic acids. Packaged under nitrogen. Lot analysis on label.
Fórmula: C₆H₅OH
Ponto de ebulição: 181,8 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 40,8 °C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002143
Número CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1,II
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99 %
Assay (C₆H₅OH) ≥ 99 %
Melting Point 39 - 41 °C
Appearance Passes Test
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
pH (saturated) 4.5 - 6.0
Heavy Metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤ 0.4 %
Packaged under Nitrogen.