Print…
Biphenyl-2,2'-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: [1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarboxylic acid, Diphenic acid, 2,2'-Biphenyldicarboxylic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
126691-100G 126691-25G
SIAL126691-100GEA 163 EUR
SIAL126691-100G SIAL126691-25G
Biphenyl-2,2'-dicarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Biphenyl-2,2'-dicarboxylic acid
Fórmula: C₁₄H₁₀O₄
Número MDL : MFCD00002464
Número CAS: 482-05-3
EINECS: 207-576-4