4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21946.09
B21946.88
B21946.09EA
240
EUR
B21946.09
B21946.88
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid ≥99%
4'-Hydroxybiphenyl-4-carboxylic acid
Purity: 99%
CAS No.: 58574-03-1
Molecular Formula: C13H10O3
Formula Weight: 214.22
Melting Point: 292-295°
MDL No.: MFCD00059078
Fórmula:
C₁₃H₁₀O₃ Ponto de Fusão: 292…295 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00059078 Número CAS: 58574-03-1 |