Print…
4-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A15715.14 A15715.03 A15715.06
A15715.14EA 275 EUR
A15715.14 A15715.03 A15715.06
4-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
4-(Benzyloxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 1486-51-7 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 187-191° Beilstein Reference: 2111640
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Peso Molecular: 228.25 g/mol
Ponto de Fusão: 187…191 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016527
Número CAS: 1486-51-7
EINECS: 216-066-0