Print…
3-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Benzyloxybenzoic acid
H32882.03 H32882.06 H32882.14
H32882.03EA 37.8 EUR
H32882.03 H32882.06 H32882.14
3-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
3-(Benzyloxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 69026-14-8 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 133-135° MDL No.: MFCD00527901
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Peso Molecular: 228.25 g/mol
Ponto de Fusão: 133…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00527901
Número CAS: 69026-14-8