Print…
2-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Benzyloxybenzoic acid
A12425.09 A12425.18 A12425.30
A12425.09EA 68 EUR
A12425.09 A12425.18 A12425.30
2-(Benzyloxy)benzoic acid ≥98%
2-(Benzyloxy)benzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 14389-86-7 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 76-78° MDL No.: MFCD00051940
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Peso Molecular: 228.25 g/mol
Ponto de Fusão: 76…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051940
Número CAS: 14389-86-7