Print…
Fenol, cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Álcool fenílico, Ácido carbólico, Monohidroxibenzeno
0188.0500EA 113.44 EUR
0188.0500 0188.1000
Fenol, cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fenol
Fórmula: C₆H₅OH
Peso Molecular: 94.11 g/mol
Ponto de ebulição: 181.7
Ponto de Fusão: 40.8
Densidade: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002143
Número CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07390
Encomendar
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.0 %
Clarity of Solution passes test
Freezing Point min. 40.5 °C
Residue after Evaporation max. 0.03 %
Water (H2O) max. 0.2 %