Print…
syn-Benzaldehyde oxime, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
245674-10G 245674-50G
SIAL245674-10GEA 71.6 EUR
SIAL245674-10G SIAL245674-50G
syn-Benzaldehyde oxime, Sigma-Aldrich®
syn-Benzaldehyde oxime
Fórmula: C₇H₇NO
Número MDL : MFCD00002119
Número CAS: 622-31-1