Print…
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L12346.03 L12346.MD L12346.06
L12346.03EA 47.1 EUR
L12346.03 L12346.MD L12346.06
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 654-70-6 Molecular Formula: C8H5F3N2 Formula Weight: 186.14 Melting Point: 136-139° Beilstein Reference: 3278074 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00042155
Fórmula: C₈H₅F₃N₂
Ponto de Fusão: 136…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042155
Número CAS: 654-70-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III