Print…
3-(4,5-Dimetilthiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazolio brometo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.11714.0001 1.11714.0010
1.11714.0001EA 225 EUR
1.11714.0001 1.11714.0010
3-(4,5-Dimetilthiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazolio brometo, Sigma-Aldrich®
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
Fórmula: C₁₈H₁₆N₅BrS
Peso Molecular: 414.33 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011964
Número CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5