Print…
3-(4,5-Dimetilthiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazolio brometo ≥98%, ultra puro
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
0793-1GEA 106 EUR
0793-1G 0793-5G
3-(4,5-Dimetilthiazol-2-yl)-2,5-difeniltetrazolio brometo ≥98%, ultra puro
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT)
MTT, um corante amarelo de tetrazol, podem ser reduzidos a um composto formazan púrpura, insolúvel em água, por enzimas mitocondriais redutase. Como a redução só ocorre em células vivas a quantificação de formazan pode ser equiparado ao número de células viáveis ​​na população.
  • Substituto colorimétrico sensível para radioisótopos na proliferação celular e citotoxicidade em estudos e aplicações, incluem ensaios de viabilidade celular, curvas dose-resposta e ensaios de citotoxicidade
Fórmula: C₁₈H₁₆N₅BrS
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011964
Número CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5
Encomendar
Melting Range w/ Decomposition ≥187 °C
Purity ≥98%