Print…
2,3-Dihydrofuran 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
190441000 190445000
ACRO190441000EA 78.7 EUR
ACRO190441000 ACRO190445000
2,3-Dihydrofuran 98+%
2,3-Dihydrofuran
Fórmula: C₄H₆O
Peso Molecular: 70.09 g/mol
Densidade: 0.927 g/cm³
Ponto de Inflamação: –24 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003205
Número CAS: 1191-99-7
EINECS: 214-747-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥98.0 %
Tetrahydrofuran ≤1.0 % (GC)