2,3-Dihydrofuran ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B20575.14
B20575.22
B20575.36
B20575.14EA
36.4
EUR
B20575.14
B20575.22
B20575.36
2,3-Dihydrofuran ≥98%
2,3-Dihydrofuran
Purity: 98+%
CAS No.: 1191-99-7
Molecular Formula: C4H6O
Formula Weight: 70.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -24°(-11°F)
Refractive Index: 1.4245
Odour: Pungent
Boiling Point: 54-55°
Beilstein Reference: 103168
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00003205
Fórmula:
C₄H₆O Peso Molecular: 70.09 g/mol Ponto de ebulição: 54…55 °C Densidade: 0.927 Ponto de Inflamação: –24 °C (–11 °F) |
Número MDL :
MFCD00003205 Número CAS: 1191-99-7 EINECS: 214-747-7 UN: 3271 ADR: 3 II |