1-Methyl-2-phenylindole ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B22105.09
B22105.18
B22105.30
B22105.09EA
32.5
EUR
B22105.09
B22105.18
B22105.30
1-Methyl-2-phenylindole ≥99%
1-Methyl-2-phenylindole
Purity: 99%
CAS No.: 3558-24-5
Molecular Formula: C15H13N
Formula Weight: 207.28
Melting Point: 98-99°
Beilstein Reference: 148770
Fórmula:
C₁₅H₁₃N Ponto de Fusão: 98…99 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00022892 Número CAS: 3558-24-5 EINECS: 222-618-1 |