Print…
1-Methylimidazolium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Methyl-1H-imidazole sulphate
59760-1KG-F 59760-100G-F
SIAL59760-1KG-FEA 708 EUR
SIAL59760-1KG-F SIAL59760-100G-F
1-Methylimidazolium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
1-Methylimidazolium hydrogen sulphate
Fórmula: C₄H₈N₂O₄S
Peso Molecular: 180.18 g/mol
Número MDL : MFCD06798198
Número CAS: 681281-87-8
UN: 3261
ADR: 8 II