2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenol
A19346.06
A19346.14
A19346.06EA
46.3
EUR
A19346.06
A19346.14
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole ≥98%
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole
Purity: 98%
CAS No.: 3411-95-8
Molecular Formula: C13H9NOS
Formula Weight: 227.29
Melting Point: 130-134°
Beilstein Reference: 173026
Fórmula:
C₁₃H₉NOS Ponto de Fusão: 130…134 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00022869 Número CAS: 3411-95-8 EINECS: 222-299-9 |