Print…
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenol
632589-25G 632589-5G
SIAL632589-25GEA 222 EUR
SIAL632589-25G SIAL632589-5G
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole, Sigma-Aldrich®
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole
Fórmula: C₁₃H₉NOS
Número MDL : MFCD00022869
Número CAS: 3411-95-8
EINECS: 222-299-9