Print…
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
237450-1G 237450-5G
SIAL237450-1GEA 65.4 EUR
SIAL237450-1G SIAL237450-5G
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Número MDL : MFCD00064179
Número CAS: 10420-89-0