Print…
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine
A17176.03 A17176.06
A17176.03EA 57.1 EUR
A17176.03 A17176.06
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99%
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Purity: 99% CAS No.: 10420-89-0 Molecular Formula: C12H13N Formula Weight: 171.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6230 Odour: Amine-like Boiling Point: 152-153°/11mm Beilstein Reference: 2208024 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00064179
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Ponto de ebulição: 152…153 °C (11 mmHg)
Densidade: 1,060
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00064179
Número CAS: 10420-89-0
ADR: 8,III