Print…
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
217800010 217800050
ACRO217800010EA 39.6 EUR
ACRO217800010 ACRO217800050
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99+%
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Peso Molecular: 171.24 g/mol
Ponto de ebulição: 153 °C (11 mmHg)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064114
Número CAS: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6215 to 1.6245 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +51° to +59° (20°C, 589 nm) (c=2, ethanol)