Print…
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (R)-(+)-α-(1-Naphthyl)ethylamine, (R)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
A16918.03 A16918.06 A16918.14
A16918.03EA 47 EUR
A16918.03 A16918.06 A16918.14
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 99%
(R)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Purity: 99% CAS No.: 3886-70-2 Molecular Formula: C12H13N Formula Weight: 171.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6230 Odour: Amine-like Boiling Point: 152-153°/11mm Beilstein Reference: 2208025 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00064114
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Peso Molecular: 171.24 g/mol
Ponto de ebulição: 152…153 °C (11 mmHg)
Densidade: 1.060
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00064114
Número CAS: 3886-70-2
EINECS: 223-425-5
ADR: 8 III