Print…
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L09342.06 L09342.14
L09342.06EA 60.9 EUR
L09342.06 L09342.14
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine 98%
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Purity: 98% CAS No.: 42882-31-5 Molecular Formula: C12H13N Formula Weight: 171.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6230 Boiling Point: 155-156°/15mm Beilstein Reference: 3197375 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004014
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Ponto de ebulição: 155…156 °C (15 mmHg)
Densidade: 1,063
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00004014
Número CAS: 42882-31-5
ADR: 8,III