Print…
DL-α-Tocopherol acetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T3376-100G T3376-5G
SIALT3376-100GEA 320 EUR
SIALT3376-100G SIALT3376-5G
DL-α-Tocopherol acetate, Sigma-Aldrich®
DL-α-Tocopherol acetate
Fórmula: C₃₁H₅₂O₃
Número MDL : MFCD00072042
Número CAS: 7695-91-2
EINECS: 231-710-0