Print…
Dimethyl chloromalonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Chloromalonic acid dimethyl ester, Dimethyl 2-chloromalonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
374539-100G 374539-25G
SIAL374539-100GEA 741 EUR
SIAL374539-100G SIAL374539-25G
Dimethyl chloromalonate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl chloromalonate
Fórmula: C₅H₇ClO₄
Número MDL : MFCD00042837
Número CAS: 28868-76-0
EINECS: 249-275-0