Print…
Diethyl chloromalonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
437786-25ML 437786-5ML
SIAL437786-25MLEA 332 EUR
SIAL437786-25ML SIAL437786-5ML
Diethyl chloromalonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl chloromalonate
Fórmula: C₇H₁₁ClO₄
Número MDL : MFCD00009140
Número CAS: 14064-10-9
EINECS: 237-913-0