Print…
Diethyl bromomalonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Diethyl 2-bromomalonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D91209-100G D91209-25G
SIALD91209-100GEA 353 EUR
SIALD91209-100G SIALD91209-25G
Diethyl bromomalonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl bromomalonate
Fórmula: C₇H₁₁BrO₄
Número MDL : MFCD00009138
Número CAS: 685-87-0
EINECS: 211-683-1