Diethyl bromomalonate ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Diethyl 2-bromomalonate
A10965.14
A10965.18
A10965.30
A10965.14EA
32.5
EUR
A10965.14
A10965.18
A10965.30
Diethyl bromomalonate ≥90%
Diethyl bromomalonate
Purity: 90+%
CAS No.: 685-87-0
Molecular Formula: BrCH(CO2CH2CH3)2
Formula Weight: 239.07
Flash Point: 111°(231°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 233-235°
Beilstein Reference: 509768
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009138
Fórmula:
C₇H₁₁BrO₄ Ponto de ebulição: 233…235 °C Densidade: 1,402 Ponto de Inflamação: 111 °C (231 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009138 Número CAS: 685-87-0 EINECS: 211-683-1 ADR: 8,II |