Print…
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
269900010 269900050
ACRO269900010EA 45.9 EUR
ACRO269900010 ACRO269900050
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid 99+%
(S)-(+)-2-Hydroxyisovaleric acid
Fórmula: C₅H₁₀O₃
Ponto de Fusão: 65…68 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00066443
Número CAS: 17407-55-5
Encomendar
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 65 to 70 °C
GC ≥99.0 %
Specific optical rotation +15° to +19° (24 °C, 589 nm) (c=2, CHCl3)
Titration with NaOH ≥99.0 %