Print…
(S)-(-)-2-Chloroisovaleric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1365-1G C1365-5G
TCIAC1365-1GEA 105 EUR
TCIAC1365-1G TCIAC1365-5G
(S)-(-)-2-Chloroisovaleric acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
(S)-(-)-2-Chloroisovaleric acid
Fórmula: C₅H₉ClO₂
Ponto de ebulição: 109°C
Número MDL : MFCD00067109
Número CAS: 26782-74-1
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a68ce75099536601bf36d365b916e08e3d021e6&vid=5a68ce75099536601bf36d365b916e08e3d021e6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to -2.0 deg (neat)