(±)-2-Bromoisovaleric acid 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A10756.09
A10756.18
A10756.09EA
47.3
EUR
A10756.09
A10756.18
(±)-2-Bromoisovaleric acid 96%
(±)-2-Bromoisovaleric acid
Purity: 97%
CAS No.: 565-74-2
Molecular Formula: C5H9BrO2
Formula Weight: 181.04
Odour: Acrid
Melting Point: 36-42°
Boiling Point: 124-126°/20mm
Merck Reference: 14,1422
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004210
Fórmula:
C₅H₉BrO₂ Ponto de ebulição: 124…126 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 36…42 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004210 Número CAS: 565-74-2 EINECS: 209-291-0 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,1422 |