Diisocianato de isoforona 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Isocianato de 3-isocianatometil-3,5,5-trimetilcicloexilo
L13759.06
L13759.36
L13759.22
L13759.06EA
32.6
EUR
L13759.06
L13759.36
L13759.22
Diisocianato de isoforona 98%
Diisocianato de isoforona
Purity: 98%
CAS No.: 4098-71-9
Molecular Formula: C12H18N2O2
Formula Weight: 222.29
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 163°(325°F)
Refractive Index: 1.4840
Melting Point: -60°
Boiling Point: 153°/10mm
Beilstein Reference: 2726467
UN No.: 2290
MDL No.: MFCD00064956
Fórmula:
C₁₂H₁₈N₂O₂ Peso Molecular: 222.29 g/mol Ponto de ebulição: 153 °C (10 mmHg) Ponto de Fusão: –60 °C Densidade: 1.061 Ponto de Inflamação: 163 °C (325 °F) |
Número MDL :
MFCD00064956 Número CAS: 4098-71-9 EINECS: 223-861-6 UN: 2290 ADR: 6.1 III |