Print…
Fenol ≥99.0%, cristalino, Grau ultra puro
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
Sinônimos: Álcool fenílico, Ácido carbólico, Monohidroxibenzeno
0126-100GEA 166 EUR
0126-100G 0126-500G
Fenol ≥99.0%, cristalino, Grau ultra puro
Fenol
Fórmula: C₆H₅OH
Peso Molecular: 94.11 g/mol
Ponto de ebulição: 181.7
Ponto de Fusão: 40.8
Densidade: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002143
Número CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 1671
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,07390
Encomendar
Heavy Metals (as Pb) <0.01 %
Melting Point 40-41°C
Moisture (KF) <= 0.5 %
pH (Saturated) @25C Reported
Purity >=99.0%