Print…
2-(Trimethylsilyl)thiazole 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
292290050 292290250
ACRO292290050EA 133 EUR
ACRO292290050 ACRO292290250
2-(Trimethylsilyl)thiazole 96%
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Fórmula: C₆H₁₁NSSi
Ponto de ebulição: 53…55 °C (10 mmHg)
Densidade: 0,98 g/cm³
Ponto de Inflamação: 62 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00066274
Número CAS: 79265-30-8
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %