Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Ethyl-3-methylimidazolium Hydrogen sulphate
H27232.18 H27232.30
H27232.18EA 143 EUR
H27232.18 H27232.30
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate
Purity: 98% CAS No.: 412009-61-1 Molecular Formula: C6H12N2O4S Formula Weight: 208.24 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD06798195
Fórmula: C₆H₁₂N₂O₄S
Peso Molecular: 208.24 g/mol
Densidade: 1.367
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06798195
Número CAS: 412009-61-1
UN: 3265
ADR: 8 II