Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Ethyl-3-methylimidazolium Hydrogen sulphate
56486-1KG-F 56486-100G-F
SIAL56486-1KG-FEA 1440 EUR
SIAL56486-1KG-F SIAL56486-100G-F
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate
Fórmula: C₆H₁₂N₂O₄S
Peso Molecular: 208.24 g/mol
Número MDL : MFCD06798195
Número CAS: 412009-61-1
UN: 3265
ADR: 8 II