Print…
1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
57457-1KG-F 57457-100G-F
SIAL57457-1KG-FEA 803 EUR
SIAL57457-1KG-F SIAL57457-100G-F
1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogen sulphate
Fórmula: C₈H₁₆N₂O₄S
Número MDL : MFCD06798197
Número CAS: 262297-13-2
UN: 3265
ADR: 8,III