Print…
1-Ethyl-3-methylimidazolium methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Ethyl-3-methylimidazolium Methanesulphonate
29164-1KG-F 29164-100G-F
SIAL29164-1KG-FEA 1260 EUR
SIAL29164-1KG-F SIAL29164-100G-F
1-Ethyl-3-methylimidazolium methanesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazolium methanesulphonate
Fórmula: C₇H₁₄N₂O₃S
Número MDL : MFCD06798171
Número CAS: 145022-45-3
UN: 3265
ADR: 8,III