1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulphonate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1-n-Butyl-3-methylimidazolium methanesulphonate
H27336.06
H27336.18
H27336.06EA
66.4
EUR
H27336.06
H27336.18
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulphonate ≥99%
1-Butyl-3-methylimidazolium methanesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 342789-81-5
Molecular Formula: C9H18N2O3S
Formula Weight: 234.32
Flash Point: 119°(246°F)
Melting Point: 75-80°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD06798173
Fórmula:
C₉H₁₈N₂O₃S Ponto de Fusão: 75…80 °C Ponto de Inflamação: 119 °C (246 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06798173 Número CAS: 342789-81-5 UN: 3261 ADR: 8,III |