Print…
1-Ethyl-3-methylimidazoliumthiocyanate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
43437-1KG-F 43437-100G-F
SIAL43437-1KG-FEA 1390 EUR
SIAL43437-1KG-F SIAL43437-100G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumthiocyanate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumthiocyanate
Fórmula: C₇H₁₁N₃S
Número MDL : MFCD06798182
Número CAS: 331717-63-6