Print…
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulphonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
00738-50G-F 00738-5G-F
SIAL00738-50G-FEA 980 EUR
SIAL00738-50G-F SIAL00738-5G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₇H₁₁F₃N₂O₃S
Número MDL : MFCD00210008
Número CAS: 145022-44-2