Print…
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulphonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
04367-250G 04367-50G 04367-5G
SIAL04367-250GEA 1550 EUR
SIAL04367-250G SIAL04367-50G SIAL04367-5G
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₇H₁₁F₃N₂O₃S
Número MDL : MFCD00210008
Número CAS: 145022-44-2