1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Butyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulphonate
L19765.04
L19765.09
L19765.04EA
44.9
EUR
L19765.04
L19765.09
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate ≥98%
1-Butyl-3-methylimidazoliumtrifluoromethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 174899-66-2
Molecular Formula: C9H15F3N2O3S
Formula Weight: 288.29
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4390
Melting Point: 16°
MDL No.: MFCD03427620
Fórmula:
C₉H₁₅F₃N₂O₃S Ponto de Fusão: 16 °C Densidade: 1,295 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03427620 Número CAS: 174899-66-2 |