Print…
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Chloro-6-fluorobenzo[d]thiazole
H32383.03 H32383.06
H32383.03EA 79.2 EUR
H32383.03 H32383.06
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole ≥98%
2-Chloro-6-fluorobenzothiazole
Purity: 98% CAS No.: 399-74-6 Molecular Formula: C7H3ClFNS Formula Weight: 187.62 Melting Point: 89-93° MDL No.: MFCD04448822
Fórmula: C₇H₃ClFNS
Ponto de Fusão: 89…93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04448822
Número CAS: 399-74-6